4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03 B25123.06 B25123.14
B25123.03EA 45.3 EUR
B25123.03 B25123.06 B25123.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2233-18-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 112-116° Beilstein Reference: 1908717
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006946
CAS nummer: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5