4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB03250.1 BTB03250.10 BTB03250.50
MAYBBTB03250.1EA 0 EUR
MAYBBTB03250.1 MAYBBTB03250.10 MAYBBTB03250.50
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006946
CAS nummer: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5