ε-Caprolactam 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
108230010 108230025 108231000 108232500
ACRO108230010EA 45.6 EUR
ACRO108230010 ACRO108230025 ACRO108231000 ACRO108232500
ε-Caprolactam 99+%
ε-Caprolactam
Formule: C₆H₁₁NO
Kookpunt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 68…71 °C
Vlampunt: 152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006936
CAS nummer: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %