N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
121180050
121181000
121185000
ACRO121180050EA
20.3
EUR
ACRO121180050
ACRO121181000
ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 1,08 g/cm³ Vlampunt: 107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006180 CAS nummer: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |