4-Formylmorpholine 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
133800050
133801000
133805000
ACRO133800050EA
21.2
EUR
ACRO133800050
ACRO133801000
ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Formule:
C₅H₉NO₂ Smeltpunt: 23 °C Dichtheid: 1,14 g/cm³ Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006170 CAS nummer: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |