2,4-Dichlorophenethylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
350780050 350780250
ACRO350780050EA 17.3 EUR
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
2,4-Dichlorophenethylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Dichtheid: 1,26 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060611
CAS nummer: 52516-13-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %