2-Butanonoxim 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 26.6 EUR
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanonoxim 99%
2-Butanonoxim
Formule: C₄H₉NO
Kookpunt: 72 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0,923 g/cm³
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013935
CAS nummer: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %