Benzoin ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99%
CAS No.: 119-53-9
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 181°(357°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 334-344°
Beilstein Reference: 391839
Merck Reference: 14,1093
MDL No.: MFCD00004496
Formule:
C₁₄H₁₂O₂ Kookpunt: 334…344 °C Smeltpunt: 131…136 °C Dichtheid: 1,310 Vlampunt: 181 °C (357 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004496 CAS nummer: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 Merck Index: 14,1093 |