Benzoin methyl ether ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
A10296.14
A10296.22
A10296.36
A10296.14EA
48
EUR
A10296.14
A10296.22
A10296.36
Benzoin methyl ether ≥97%
Benzoin methyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 3524-62-7
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₁₄O₂ Kookpunt: 188…189 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 46…50 °C Dichtheid: 1,128 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008492 CAS nummer: 3524-62-7 EINECS: 222-538-7 Merck Index: 14,1093 |