4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 35.1 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Formule: C₉H₁₀N₂
Kookpunt: 317…319 °C
Smeltpunt: 72…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001815
CAS nummer: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III