4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14165.06
A14165.14
A14165.06EA
64.5
EUR
A14165.06
A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99%
CAS No.: 10199-89-0
Molecular Formula: C6H2ClN3O3
Formula Weight: 199.56
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 614212
Formule:
C₆H₂ClN₃O₃ Smeltpunt: 96…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005808 CAS nummer: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |