4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
A15677.06 A15677.14
A15677.06EA 58 EUR
A15677.06 A15677.14
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
4-Nitrophenethyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 5339-26-4 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 116°/0.2mm MDL No.: MFCD00007386
Formule: C₈H₈BrNO₂
Kookpunt: 116 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007386
CAS nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7