1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
58.8
EUR
A16099.09
A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formule:
C₉H₁₈OSi Kookpunt: 165 °C Dichtheid: 0,883 Vlampunt: 42 °C (107 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001541 CAS nummer: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |