5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17737.06
A17737.14
A17737.06EA
46.9
EUR
A17737.06
A17737.14
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
5-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1918-79-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 113857
Formule:
C₆H₆O₂S Smeltpunt: 136…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005439 CAS nummer: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |