4'-Benzyloxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Benzyloxyacetophenone
A18302.06
A18302.14
A18302.06EA
52.8
EUR
A18302.06
A18302.14
4'-Benzyloxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 54696-05-8
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1912124
Formule:
C₁₅H₁₄O₂ Smeltpunt: 91…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017247 CAS nummer: 54696-05-8 |