4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 25.7 EUR
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 175 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002231
CAS nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5