3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19194.06
A19194.14
A19194.22
A19194.06EA
39.8
EUR
A19194.06
A19194.14
A19194.22
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
3-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 23806-24-8
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 116184
Formule:
C₆H₆O₂S Smeltpunt: 144…149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005438 CAS nummer: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |