2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19450.09 A19450.18
A19450.09EA 41 EUR
A19450.09 A19450.18
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 5111-65-9 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 105-110° Boiling Point: 160-164°/3mm MDL No.: MFCD00004062
Formule: C₁₁H₉BrO
Kookpunt: 160…164 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 105…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004062
CAS nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0