1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
B20245.03
B20245.06
B20245.03EA
28.4
EUR
B20245.03
B20245.06
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 175277-17-5
Molecular Formula: C9H6F6N2S
Formula Weight: 288.22
Melting Point: 168-172°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041172
Formule:
C₉H₆F₆N₂S Smeltpunt: 168…172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041172 CAS nummer: 175277-17-5 ADR: 6.1,III |