4-Morpholinoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06
B20292.14
B20292.06EA
39.7
EUR
B20292.06
B20292.14
4-Morpholinoaniline ≥98%
4-Morpholinoaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 2524-67-6
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 150957
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006169
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O Smeltpunt: 129…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006169 CAS nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |