Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20860.03
B20860.06
B20860.03EA
59.7
EUR
B20860.03
B20860.06
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 139926-22-0
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00102116
Formule:
C₈H₁₀O₃S Smeltpunt: 72…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00102116 CAS nummer: 139926-22-0 |