N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
B22759.22
B22759.30
B22759.36
B22759.22EA
26.6
EUR
B22759.22
B22759.30
B22759.36
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Purity: 99%
CAS No.: 622-40-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 104375
MDL No.: MFCD00006180
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Kookpunt: 226…228 °C Smeltpunt: 1…2 °C Dichtheid: 1,080 Vlampunt: 99 °C (210 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006180 CAS nummer: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |