Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22835.03 B22835.06 B22835.14
B22835.03EA 34.1 EUR
B22835.03 B22835.06 B22835.14
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 98437-23-1 Molecular Formula: C8H7BO2S Formula Weight: 178.02 Melting Point: ca 255° Beilstein Reference: 1637924
Formule: C₈H₇BO₂S
Smeltpunt: ∼ 255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075674
CAS nummer: 98437-23-1