4-Formylmorpholine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
B23315.0EEA
531
EUR
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
4-Formylmorpholine ≥99%
4-Formylmorpholine
Purity: 99%
CAS No.: 4394-85-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 110293
MDL No.: MFCD00006170
Formule:
C₅H₉NO₂ Kookpunt: 239…241 °C Smeltpunt: 20…23 °C Dichtheid: 1,150 Vlampunt: 118 °C (244 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006170 CAS nummer: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |