N-(3-Aminopropyl)morpholine 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Formule:
C₇H₁₆N₂O Kookpunt: 223…225 °C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 0,987 Vlampunt: 98 °C (210 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006184 CAS nummer: 123-00-2 EINECS: 204-590-2 ADR: 8,II |