3'-Benzyloxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
B25084.06 B25084.14 B25084.22
B25084.06EA 30 EUR
B25084.06 B25084.14 B25084.22
3'-Benzyloxyacetophenone ≥97%
3'-Benzyloxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 34068-01-4 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 MDL No.: MFCD00026221
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026221
CAS nummer: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0