Zinkchloride 0.7 M in THF
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 121 EUR
H32962.AE H32962.AP
Zinkchloride 0.7 M in THF
Zinkchloride
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Dichtheid: 0,948
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011295
CAS nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1993
ADR: 3,II