4-Aminobenzamidoxime 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03
H51788.06
H51788.03EA
75
EUR
H51788.03
H51788.06
4-Aminobenzamidoxime 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 277319-62-7
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD08061151
Formule:
C₇H₉N₃O Smeltpunt: 168…170 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08061151 CAS nummer: 277319-62-7 |