1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 119 EUR
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Formule: C₈H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044739
CAS nummer: 332-48-9