3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53201.MD
H53201.03
H53201.MDEA
65.2
EUR
H53201.MD
H53201.03
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 177735-09-0
Molecular Formula: C5H7BO2S
Formula Weight: 142.01
Melting Point: 192-196°
MDL No.: MFCD00236049
Formule:
C₅H₇BO₂S Smeltpunt: 192…196 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236049 CAS nummer: 177735-09-0 |