ε-Caprolactam ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-60-2
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 152°(305°F)
pH: 7-8.5
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 106934
Merck Reference: 14,1761
MDL No.: MFCD00006936
Formule:
C₆H₁₁NO Kookpunt: 270 °C Smeltpunt: 68…72 °C Dichtheid: 1,01 Vlampunt: 152 °C (305 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006936 CAS nummer: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 Merck Index: 14,1761 |