2-Butanonoxim ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
L08196.AEEA
27.2
EUR
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
2-Butanonoxim ≥99%
2-Butanonoxim
Purity: 99%
CAS No.: 96-29-7
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1698241
MDL No.: MFCD00013935
Formule:
C₄H₉NO Kookpunt: 152…153 °C Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 0,921 Vlampunt: 62 °C (144 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013935 CAS nummer: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |