1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Butylthiourea
L09654.09
L09654.04
L09654.09EA
256
EUR
L09654.09
L09654.04
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
1-Butyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Formule:
C₅H₁₂N₂S Smeltpunt: 76…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022173 CAS nummer: 1516-32-1 EINECS: 216-165-9 |