1-Propyl-2-thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10149.03
L10149.06
L10149.03EA
48.9
EUR
L10149.03
L10149.06
1-Propyl-2-thiourea ≥98%
1-Propyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 927-67-3
Molecular Formula: C4H10N2S
Formula Weight: 118.20
Odour: Odourless
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 1743064
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041195
Formule:
C₄H₁₀N₂S Smeltpunt: 109…112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041195 CAS nummer: 927-67-3 EINECS: 213-158-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |