1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 53.8 EUR
L11848.06 L11848.03
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 140…145 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 1,397
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025548
CAS nummer: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
ADR: 8,III