(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14082.06 L14082.14
L14082.06EA 103 EUR
L14082.06 L14082.14
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064255
CAS nummer: 2325-10-2
Merck Index: 14,4777