(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16322.06
L16322.14
L16322.03
L16322.06EA
71.8
EUR
L16322.06
L16322.14
L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 41851-59-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Refractive Index: 1.5330
Melting Point:
Formule:
C₉H₁₃NO Kookpunt: 65 °C (0,38 mmHg) Smeltpunt: < –20 °C Dichtheid: 1,020 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671660 CAS nummer: 41851-59-6 UN: 2735 ADR: 8,III |