(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16323.06
L16323.14
L16323.03
L16323.06EA
92.2
EUR
L16323.06
L16323.14
L16323.03
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 88196-70-7
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₃NO Kookpunt: 66 °C (0,38 mmHg) Smeltpunt: 5 °C Dichtheid: 1,023 Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671655 CAS nummer: 88196-70-7 UN: 2735 ADR: 8,III |