(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16324.06 L16324.14 L16324.03
L16324.06EA 89 EUR
L16324.06 L16324.14 L16324.03
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 82796-69-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Optical Rotation: -27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671656
Formule: C₉H₁₃NO
Kookpunt: 66 °C (0,38 mmHg)
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,023
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671656
CAS nummer: 82796-69-8
UN: 2735
ADR: 8,III