(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L20079.03 L20079.06
L20079.03EA 66.4 EUR
L20079.03 L20079.06
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Purity: 99% CAS No.: 45791-36-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Melting Point: -25° (neat) Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412319 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00066025
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 140…145 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 1,371
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025548
CAS nummer: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN: 2735
ADR: 8,III