DL-Leucine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
4030793.0025 4030793.0100
BACE4030793.0025EA 0 EUR
BACE4030793.0025 BACE4030793.0100
DL-Leucine
DL-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Kookpunt: 226
Dichtheid: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063087
CAS nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470