2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10383.06 A10383.14 A10383.22
A10383.06EA 46.7 EUR
A10383.06 A10383.14 A10383.22
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 603-79-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 971590 MDL No.: MFCD00002479
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Kookpunt: 282
Smeltpunt: 143…147 °C
Dichtheid: 1.283 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002479
CAS nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0