2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15077.06
A15077.14
A15077.22
A15077.06EA
76.3
EUR
A15077.06
A15077.14
A15077.22
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
2,5-Dibromobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 610-71-9
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 1868193
Formule:
C₇H₄Br₂O₂ Smeltpunt: 153…157 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016494 CAS nummer: 610-71-9 EINECS: 210-234-7 |