2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15014.03 A15014.06 A15014.14
A15014.03EA 40.2 EUR
A15014.03 A15014.06 A15014.14
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98%
2,6-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 632-46-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 114-117° Beilstein Reference: 1863791 MDL No.: MFCD00002483
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 155…160 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002483
CAS nummer: 632-46-2
EINECS: 211-177-0