Zoutzuur 0.05 M (0.05 N) Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 31.3 EUR
35320-1L 35320-6X1L
Zoutzuur 0.05 M (0.05 N) Volumetric, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective