3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19260.14 A19260.22 A19260.36
A19260.14EA 45.4 EUR
A19260.14 A19260.22 A19260.36
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-04-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 907267 MDL No.: MFCD00002524
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002524
CAS nummer: 619-04-5
EINECS: 210-576-7