3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11198.09 A11198.18 A11198.30
A11198.09EA 30.7 EUR
A11198.09 A11198.18 A11198.30
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 499-06-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1072182 MDL No.: MFCD00002525
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002525
CAS nummer: 499-06-9
EINECS: 207-876-5