2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 58.1 EUR
B21344.14 B21344.22
2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
2,5-Dichloro-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 1124-05-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 68-70° Boiling Point: 221-223° MDL No.: MFCD00000610
Formule: C₈H₈Cl₂
Kookpunt: 221…223 °C
Smeltpunt: 68…70 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000610
CAS nummer: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0