α-Chloro-o-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00681.1 SB00681.10 SB00681.50
MAYBSB00681.1EA 0 EUR
MAYBSB00681.1 MAYBSB00681.10 MAYBSB00681.50
α-Chloro-o-xylene
α-Chloro-o-xylene
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000899
CAS nummer: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224