α-Chloro-m-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00682.1 SB00682.10 SB00682.50
MAYBSB00682.1EA 0 EUR
MAYBSB00682.1 MAYBSB00682.10 MAYBSB00682.50
α-Chloro-m-xylene
α-Chloro-m-xylene
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000909
CAS nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224